1-Azetidinecarboxylic acid-3-iodophenylmethyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR317157-1G
OR317157-5G
APOSOR317157-1GEA
1600
CZK
APOSOR317157-1G
APOSOR317157-5G
1-Azetidinecarboxylic acid-3-iodophenylmethyl ester
1-Azetidinecarboxylic acid-3-iodophenylmethyl ester
Vzorec:
C₁₁H₁₂INO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09026510 CAS číslo: 939759-26-9 |