Tisk…
trans-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR317138-1G OR317138-25G OR317138-5G
APOSOR317138-1GEA 827 CZK
APOSOR317138-1G APOSOR317138-25G APOSOR317138-5G
trans-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate 97%
trans-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Vzorec: C₉H₁₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038209
CAS číslo: 389890-42-0