Tisk…
cis-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR317136-1G OR317136-250MG
APOSOR317136-1GEA 20670 CZK
APOSOR317136-1G APOSOR317136-250MG
cis-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
cis-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16660354
CAS číslo: 206660-72-2