Tisk…
5,8-Dioxaspiro[3.4]octane-2-methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR317131-1G OR317131-5G
APOSOR317131-1GEA 5130 CZK
APOSOR317131-1G APOSOR317131-5G
5,8-Dioxaspiro[3.4]octane-2-methanol
5,8-Dioxaspiro[3.4]octane-2-methanol
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23106218
CAS číslo: 545882-60-8