Tisk…
1-Methylcyclobutanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR317127-1G OR317127-5G
APOSOR317127-1GEA 1870 CZK
APOSOR317127-1G APOSOR317127-5G
1-Methylcyclobutanecarboxylic acid
1-Methylcyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15527494
CAS číslo: 32936-76-8