Tisk…
3,3-Dimethylcyclobutanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR317125-1G OR317125-250MG
APOSOR317125-1GEA 4470 CZK
APOSOR317125-1G APOSOR317125-250MG
3,3-Dimethylcyclobutanecarboxylic acid
3,3-Dimethylcyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Bod varu: 105…106 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01734205
CAS číslo: 34970-18-8