Tisk…
Ethyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR317120-1G OR317120-250MG
APOSOR317120-1GEA 16530 CZK
APOSOR317120-1G APOSOR317120-250MG
Ethyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Ethyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Vzorec: C₈H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23105932
CAS číslo: 1408075-22-8