Tisk…
3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR317113-1G OR317113-5G
APOSOR317113-1GEA 2280 CZK
APOSOR317113-1G APOSOR317113-5G
3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₇H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061045
CAS číslo: 326827-21-8