Tisk…
(1-Methylcyclobutyl)methanamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR317109-100MG OR317109-250MG
APOSOR317109-100MGEA 705 CZK
APOSOR317109-100MG APOSOR317109-250MG
(1-Methylcyclobutyl)methanamine hydrochloride
(1-Methylcyclobutyl)methanamine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₄ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18074449
CAS číslo: 1245647-53-3