Tisk…
5-Iodo-m-xylene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Iodo-3,5-dimethylbenzene, 3,5-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-5-iodobenzene, 3,5-Dimethyliodobenzene
OR3171-100G OR3171-25G
APOSOR3171-100GEA 1410 CZK
APOSOR3171-100G APOSOR3171-25G
5-Iodo-m-xylene
5-Iodo-m-xylene
Vzorec: C₈H₉I
Bod varu: 92…94 °C/3mmHg
Hustota: 1,608 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060659
CAS číslo: 22445-41-6