Tisk…
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Carbamic acid, N-(3-oxocyclobutyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-Methyl-2-propanyl (3-oxocyclobutyl)carbamate, tert-Butyl 3-oxocyclobutylcarbamate
OR317060-1G OR317060-5G
APOSOR317060-1GEA 622 CZK
APOSOR317060-1G APOSOR317060-5G
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
Vzorec: C₉H₁₅NO₃
MW: 185.22 g/mol
Bod tání: 120…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09751872
CAS číslo: 154748-49-9