Tisk…
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR317053-250MG OR317053-500MG
APOSOR317053-250MGEA 0 CZK
APOSOR317053-250MG APOSOR317053-500MG
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate
Vzorec: C₆H₁₁NO·C₂H₂O₄
MW: 203,19 g/mol
Bod tání: 85…94 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD18325162
CAS číslo: 1389264-18-9