3-(Boc-amino)oxetane-3-methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl (3-(hydroxymethyl)oxetan-3-yl)carbamate
OR317049-1G
OR317049-500MG
APOSOR317049-1GEA
19840
CZK
APOSOR317049-1G
APOSOR317049-500MG
3-(Boc-amino)oxetane-3-methanol 97%
3-(Boc-amino)oxetane-3-methanol
Vzorec:
C₉H₁₇NO₄ MW: 203,24 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22415250 CAS číslo: 1363382-11-9 |