Methyl-3-oxetane acetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR317032-1G
OR317032-250MG
APOSOR317032-1GEA
8200
CZK
APOSOR317032-1G
APOSOR317032-250MG
Methyl-3-oxetane acetate 97%
Methyl-3-oxetane acetate
Vzorec:
C₆H₁₀O₃ MW: 130,14 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD18642557 CAS číslo: 1217800-69-5 |