Tisk…
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR317011-1G OR317011-5G
APOSOR317011-1GEA 3110 CZK
APOSOR317011-1G APOSOR317011-5G
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbonitrile
Vzorec: C₇H₃ClN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12406095
CAS číslo: 24391-41-1