Tisk…
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR317010-1G OR317010-5G
APOSOR317010-1GEA 2940 CZK
APOSOR317010-1G APOSOR317010-5G
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde
4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12406099
CAS číslo: 908287-21-8