Tisk…

5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR317007-5G
APOSOR317007-5GEA 4240 CZK
APOSOR317007-5G
5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₄BrN₃
MW: 198,0200 g/mol
Bod tání: 199…201 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01877574
CAS číslo: 175791-49-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR