Tisk…
1-Butyl-4-chlorobenzene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3170-5G OR3170-1G
APOSOR3170-5GEA 2650 CZK
APOSOR3170-5G APOSOR3170-1G
1-Butyl-4-chlorobenzene 96%
1-Butyl-4-chlorobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃Cl
Bod varu: 225…228 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051926
CAS číslo: 15499-27-1