Tisk…
5'-Bromo-2'-chloroacetophenone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-chlorophenyl)ethanone
OR3169-1G OR3169-25G OR3169-5G
APOSOR3169-1GEA 622 CZK
APOSOR3169-1G APOSOR3169-25G APOSOR3169-5G
5'-Bromo-2'-chloroacetophenone 99%
5'-Bromo-2'-chloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrClO
MW: 233,4900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683851
CAS číslo: 105884-19-3