4-Bromo-3-methylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3168-25G
APOSOR3168-25GEA
2610
CZK
APOSOR3168-25G
4-Bromo-3-methylbenzamide
4-Bromo-3-methylbenzamide
Vzorec:
C₈H₈BrNO MW: 214,06 g/mol Bod tání: 177…182 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00672914 CAS číslo: 170229-98-8 |