Tisk…
4-Bromocarbazole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-9H-carbazole
OR31660-1G OR31660-5G OR31660-25G
APOSOR31660-1GEA 622 CZK
APOSOR31660-1G APOSOR31660-5G APOSOR31660-25G
4-Bromocarbazole 99%
4-Bromocarbazole
Vzorec: C₁₂H₈BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18450175
CAS číslo: 3652-89-9