Tisk…
1-Bromocarbazole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-9H-carbazole
OR31659-1G OR31659-5G OR31659-25G
APOSOR31659-1GEA 1330 CZK
APOSOR31659-1G APOSOR31659-5G APOSOR31659-25G
1-Bromocarbazole 99%
1-Bromocarbazole
Vzorec: C₁₂H₈BrN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18450164
CAS číslo: 16807-11-7