Tisk…
tert-Butyl-3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-t-BOC-4-Methylene-3-Piperidinol, tert-Butyl 3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
OR316061-1G OR316061-250MG
APOSOR316061-1GEA 4600 CZK
APOSOR316061-1G APOSOR316061-250MG
tert-Butyl-3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-hydroxy-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,2735 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15474939
CAS číslo: 159635-22-0