Tisk…
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: D(-)-Phenylglycinamide, H-D-Phg-NH₂·HCl, H-D-Phg-NH2
OR316055-100G OR316055-25G OR316055-5G
APOSOR316055-100GEA 3740 CZK
APOSOR316055-100G APOSOR316055-25G APOSOR316055-5G
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 98%
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,181 g/mol
Bod tání: 125…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06799064
CAS číslo: 6485-67-2
EINECS: 420-370-0