Tisk…
(2R,5S)-2-Trichloromethyl-3-oxa-1-azabicyclo[3.3.0]octan-4-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (3R,7aS)-3-(Trichloromethyl)tetrahydropyrrolo[1,2-c]oxazol-1(3H)-one, (3R)-Trichloromethyl-cis-Tetrahydropyrrolo[1,2-c]oxazol-1-one, DK7774
OR316050-25G
APOSOR316050-25GEA 2820 CZK
APOSOR316050-25G
(2R,5S)-2-Trichloromethyl-3-oxa-1-azabicyclo[3.3.0]octan-4-one
(2R,5S)-2-Trichloromethyl-3-oxa-1-azabicyclo[3.3.0]octan-4-one
Vzorec: C₇H₈Cl₃NO₂
MW: 244,50 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08274464
CAS číslo: 97538-67-5