L-Norvalinol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-2-Aminopentan-1-ol
OR316038-5G
APOSOR316038-5GEA
3060
CZK
APOSOR316038-5G
L-Norvalinol
L-Norvalinol
Vzorec:
C₅H₁₃NO MW: 103,2 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02683229 CAS číslo: 22724-81-8 |