Tisk…
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH) 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-D-Tle-OH
OR316030-25G
APOSOR316030-25GEA 2360 CZK
APOSOR316030-25G
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH) 97%
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH)
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004265
CAS číslo: 26782-71-8