Tisk…
Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR316028-1G OR316028-25G OR316028-5G
APOSOR316028-1GEA 612 CZK
APOSOR316028-1G APOSOR316028-25G APOSOR316028-5G
Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate
Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate
Vzorec: C₉H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044715
CAS číslo: 20826-94-2