Tisk…
D-allo-Threonine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-D-Allo-Thr-OH, (2R,3R)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
OR316027-25G
APOSOR316027-25GEA 3380 CZK
APOSOR316027-25G
D-allo-Threonine
D-allo-Threonine
Vzorec: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Bod tání: 268…276 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004526
CAS číslo: 24830-94-2
EINECS: 246-488-0