Tisk…
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4,4-Dimethylcyclohexane-1,3-dione
OR316025-100G OR316025-25G
APOSOR316025-100GEA 12730 CZK
APOSOR316025-100G APOSOR316025-25G
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Vzorec: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Bod varu: 130 °C/7mmHg
Bod tání: 102…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075224
CAS číslo: 562-46-9