Tisk…
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-BOC-L-Valinol, Boc-Valinol, (S)-tert-butyl (1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)carbamate
OR316018-25G OR316018-5G
APOSOR316018-25GEA 2650 CZK
APOSOR316018-25G APOSOR316018-5G
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
Vzorec: C₁₀H₂₁NO₃
MW: 203.28 g/mol
Bod varu: 208 °C
Hustota: 0.995 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00082635
CAS číslo: 79069-14-0