Tisk…
N-Boc-4-methylene-L-proline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR316016-1G OR316016-5G
APOSOR316016-1GEA 695 CZK
APOSOR316016-1G APOSOR316016-5G
N-Boc-4-methylene-L-proline
N-Boc-4-methylene-L-proline
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861787
CAS číslo: 84348-38-9