Tisk…
N-Boc-L-prolinal 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR316013-25G
APOSOR316013-25GEA 1700 CZK
APOSOR316013-25G
N-Boc-L-prolinal 97%
N-Boc-L-prolinal
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Bod varu: 211 °C
Hustota: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 57,2 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00274186
CAS číslo: 69610-41-9
UN: 1989
ADR: 3,III