Tisk…
(S)-(+)-2-Methoxy-1-phenylethylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-(+)-1-Amino-1-phenyl-2-methoxyethane, (S)-2-Methoxy-1-phenylethanamine
OR316003-1G OR316003-250MG
APOSOR316003-1GEA 8070 CZK
APOSOR316003-1G APOSOR316003-250MG
(S)-(+)-2-Methoxy-1-phenylethylamine 95%
(S)-(+)-2-Methoxy-1-phenylethylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO
MW: 151,2100 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862273
CAS číslo: 91298-74-7
UN: 1760
ADR: 8,III