Tisk…
2-Amino-4-bromophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3159-100G OR3159-25G
APOSOR3159-100GEA 3190 CZK
APOSOR3159-100G APOSOR3159-25G
2-Amino-4-bromophenol 98%
2-Amino-4-bromophenol
Vzorec: C₆H₆BrNO
Bod tání: 130…135 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00235171
CAS číslo: 40925-68-6