4-Bromoisophthalic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR3158-25G
APOSOR3158-25GEA
2150
CZK
APOSOR3158-25G
4-Bromoisophthalic acid 97%
4-Bromoisophthalic acid
Vzorec:
C₈H₅BrO₄ MW: 245,03 g/mol Bod tání: 296…302 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002404 CAS číslo: 6939-93-1 EINECS: 230-078-3 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)