Tisk…
1,3-Dibromoadamantane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315789-25G OR315789-500G OR315789-100G
APOSOR315789-25GEA 1700 CZK
APOSOR315789-25G APOSOR315789-500G APOSOR315789-100G
1,3-Dibromoadamantane
1,3-Dibromoadamantane
Vzorec: C₁₀H₁₄Br₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077218
CAS číslo: 876-53-9