Tisk…
2-Methyladamantan-2-yl acrylate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315775-1G OR315775-5G OR315775-25G
APOSOR315775-1GEA 622 CZK
APOSOR315775-1G APOSOR315775-5G APOSOR315775-25G
2-Methyladamantan-2-yl acrylate 99%
2-Methyladamantan-2-yl acrylate
Vzorec: C₁₄H₂₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08704223
CAS číslo: 249562-06-9