Tisk…
Glycine-tert-butyl ester hydrochloride(H-Gly-OtBu.HCl) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-Gly-OtBu.HCl, Glycine tert-butyl ester hydrochloride, H-Gly-OtBu·HCl
OR315773-100G OR315773-25G OR315773-5G
APOSOR315773-100GEA 4470 CZK
APOSOR315773-100G APOSOR315773-25G APOSOR315773-5G
Glycine-tert-butyl ester hydrochloride(H-Gly-OtBu.HCl) 98%
Glycine-tert-butyl ester hydrochloride(H-Gly-OtBu.HCl)
Vzorec: C₆H₁₄ClNO₂
MW: 167,64 g/mol
Bod tání: 141…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058255
CAS číslo: 27532-96-3