Tisk…
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride, Trimesoyl chloride
OR315772-100G OR315772-25G OR315772-500G
APOSOR315772-100GEA 2110 CZK
APOSOR315772-100G APOSOR315772-25G APOSOR315772-500G
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride
Vzorec: C₉H₃Cl₃O₃
MW: 265.48
Bod varu: 180 °C
Bod tání: 34…38 °C
Hustota: 1.487 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000679
CAS číslo: 4422-95-1
UN: 3261
ADR: 8 II