3-Amino-2-naphthoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315769-5G
OR315769-25G
APOSOR315769-5GEA
1740
CZK
APOSOR315769-5G
APOSOR315769-25G
3-Amino-2-naphthoic acid 97%
3-Amino-2-naphthoic acid
Vzorec:
C₁₁H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004115 CAS číslo: 5959-52-4 |