Tisk…
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Quetiapine Related Compound G, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one
OR315768-100G OR315768-25G OR315768-5G
APOSOR315768-100GEA 3440 CZK
APOSOR315768-100G APOSOR315768-25G APOSOR315768-5G
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine 98%
10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine
Vzorec: C₁₃H₉NOS
Bod tání: 265 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00901197
CAS číslo: 3159-07-7