Tisk…
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4,4-Bis(chloromethyl)-1,1-biphenyl, 4,4'-Bis(chloromethyl)-1,1-biphenyl
OR315763-500G
APOSOR315763-500GEA 2820 CZK
APOSOR315763-500G
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl
Vzorec: C₁₄H₁₂Cl₂
MW: 251.15 g/mol
Bod tání: 126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00674019
CAS číslo: 1667-10-3
EINECS: 216-784-4
UN: 3261
ADR: 8 II