Tisk…
4-Phenylbenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR315762-25G OR315762-5G
APOSOR315762-25GEA 1070 CZK
APOSOR315762-25G APOSOR315762-5G
4-Phenylbenzyl bromide
4-Phenylbenzyl bromide
Vzorec: C₁₃H₁₁Br
Bod varu: 140 °C/10mmHg
Bod tání: 83…86 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017869
CAS číslo: 2567-29-5
UN: 3261
ADR: 8,III