Tisk…
4'-Phenylacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315759-100G OR315759-1KG OR315759-500G
APOSOR315759-100GEA 827 CZK
APOSOR315759-100G APOSOR315759-1KG APOSOR315759-500G
4'-Phenylacetophenone
4'-Phenylacetophenone
Vzorec: C₁₄H₁₂O
Bod tání: 116…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008749
CAS číslo: 92-91-1