1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR315704-100G
OR315704-25G
APOSOR315704-100GEA
953
CZK
APOSOR315704-100G
APOSOR315704-25G
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
Vzorec:
C₂₆H₂₄P₂ Bod tání: 137…142 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003047 CAS číslo: 1663-45-2 EINECS: 216-769-2 |