Tisk…
3-Bromo-p-toluonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3157-25G OR3157-5G OR3157-100G
APOSOR3157-25GEA 705 CZK
APOSOR3157-25G APOSOR3157-5G APOSOR3157-100G
3-Bromo-p-toluonitrile 98%
3-Bromo-p-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
Bod tání: 41…45 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797818
CAS číslo: 42872-74-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III