Tisk…
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315602-1G OR315602-5G
APOSOR315602-1GEA 3740 CZK
APOSOR315602-1G APOSOR315602-5G
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864580
CAS číslo: 7268-43-1