Tisk…
3-Methoxypropionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methoxypropanoic acid
OR315601-100G OR315601-10G OR315601-25G
APOSOR315601-100GEA 7180 CZK
APOSOR315601-100G APOSOR315601-10G APOSOR315601-25G
3-Methoxypropionic acid
3-Methoxypropionic acid
Vzorec: C₄H₈O₃
Bod varu: 116 °C
Hustota: 1,108 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042654
CAS číslo: 2544-06-1