Tisk…
9-Hydroxynonanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 8-Carboxyoctanol
OR315586-1G OR315586-250MG OR315586-5G
APOSOR315586-1GEA 1910 CZK
APOSOR315586-1G APOSOR315586-250MG APOSOR315586-5G
9-Hydroxynonanoic acid 95%
9-Hydroxynonanoic acid
Vzorec: C₉H₁₈O₃
MW: 174.24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792445
CAS číslo: 3788-56-5